Drukuj
Mata do przygotowania sterylnej chemioterapii, BioClean ChemPrep™
Dostawca: Nitritex
S-BCPM-4025B S-BCPM-5640B
115-1880EA 3460 PLN
115-1880 115-1938
Mata do przygotowania sterylnej chemioterapii, BioClean ChemPrep™
Ochraniacze powierzchni Ochraniacze powierzchni
Sterylne maty BioClean do chemioterapii preparatywnej są bardzo chłonne.
  • Konstrukcja 3-warstwowa
  • Siatkowana górna warstwa dla równomiernego rozkładu, bardzo chłonna warstwa środkowa, dolna warstwa nieprzepuszczalna
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma, bezpyłowe, bez lateksu
Certyfikaty: ISO 9001:2008, EU GMP klasa A
Uwaga: Należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (40°C), z dala od bezpośredniego kontaktu ze światem słonecznym i światłem fluorescencyjnym.