Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, uvex C500 foam
Dostawca: UVEX
6049409 6049410 6049411 6049407 6049408
112-4496EA 1100 PLN
112-4496 112-4497 112-4498 112-4494 112-4495
Rękawice odporne na przecięcie, uvex C500 foam
Rękawice
Rękawice zbudowane z wiskozy bambusowej/Dyneema®/szkła/poliamidu posiadają powłokę HPE SoftGrip na dłoni i końcówkach palców. Technologia Bamboo TwinFlex® zapewnia maksymalną ochronę na przecięcia, wysoką odporność na ścieranie i wyjątkowy komfort. Nadaje się do operacji wielodotykowych na monitorach przemysłowych.
  • Odporność na ciepło kontaktowe do 100 ° C
  • Doskonała zręczność,
  • Wyjątkowy komfort noszenia i wyczucie dotykowe dzięki innowacyjnej powłoce SoftGrip
  • Najwyższy poziom odporności na przecięcie
  • Bez silikonu zgodnie z testem nadruku
  • Odporne na wilgoć
Typical applications include: Automotive industry, construction, brewery/beverage industry, glass industry, maintenance/servicing, metal industry, assembly works, paper industry, shipping/logistics, transportation works.
Colour: Lime/anthracite
EN 388 (4542)
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100