Drukuj
Lejki wkraplające, cylindryczne, z podziałką, z równoważnikiem ciśnienia
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
1582-97-130 1582-97-102 1582-97-120
NEUB1582-97-130EA 2260 PLN
NEUB1582-97-130 NEUB1582-97-102 NEUB1582-97-120
Lejki wkraplające, cylindryczne, z podziałką, z równoważnikiem ciśnienia
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Wkraplacze
Borosilicate glass 3.3, clear, with solid glass key.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Standard ground joint cone and socket, with divisions for approximate volume reading.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable