Drukuj
Zewnętrzna mata uszczelniająca do odpływów
Dostawca: asecos
9901 9902 9903 9904 13098
MSGA9901EA 2260 PLN
MSGA9901 MSGA9902 MSGA9903 MSGA9904 MSGA13098
Zewnętrzna mata uszczelniająca do odpływów
Maty podłogowe przeciwzmęczeniowe Trwałe maty podłogowe
Maty uszczelniające wykonane z gęstego i elastycznego materiału, skutecznie i szybko zapobiegają penetracji zanieczyszczających cieczy do gruntu lub kanalizacji.
  • Szybka ochrona przed zalaniem płynów
  • Odporny na większość środków chemicznych i węglowodorów
  • Wielokrotnego użytku, można czyścić wodą z mydłem
Kolor: biały / żółty