Drukuj
Obuwie zawodowe ESD, sandały
Dostawca: SCHURR SCHUHVERTRIEB
51981.01.14/41 51981.04.14/41
SCRR51981.01.14/41EA 0 PLN
SCRR51981.01.14/41 SCRR51981.04.14/41
Obuwie zawodowe ESD, sandały
Obuwie i buty
ESD shoes with fullgrain bovine leather padded upper and comfortable PU-sole.
  • Anatomically formed cork-leather footbed
  • Breathable textile lining
  • Anti-slip and antistatic A4 sole
  • Machine washable at 40 °C
Colour: White or blue
EN ISO 20347:2004
Certyfikaty: EN ISO 20347:2004.