Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ C8, pojazd SPE
Dostawca: Avantor
7087-06EA 1630 PLN
7087-06 7087-26 7087-03
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ C8, pojazd SPE
Kolumny chromatograficzne
Kolumny BAKERBOND spe™ to jednorazowe kolumny z PP wstępnie wypełnione sorbentami o wysokiej wydajności umieszczonymi po między dwoma spiekami PE o grubości 20 µm.
  • Na bazie krzemionki
  • Ekstrakcja związków z objętości roztworów próbek od kilkuset µl do 1 L
  • Przetwarzanie za pomocą próżni, nadciśnienia lub wirowania
Zastosowania ogólne: anality niejonowe od niepolarnych do umiarkowanie polarnych.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie odwróconego układu faz.
Sposób pakowania: Niektóre kolumny są dostępne w bębnie z włókien wyłożonym folią, nazywanym Jumbo Pack. Aby uniknąć niewygodnego otwierania indywidualnych torebek, kolumny są luźno zapakowane w okładzinie z folii.