Drukuj
J.T.Baker®, Żele krzemionkowe do chromatografii preparatywnej, niskociśnieniowe
Dostawca: Avantor
7024-00EA 2260 PLN
7024-00 7024-01 7024-02 7024-05
J.T.Baker®, Żele krzemionkowe do chromatografii preparatywnej, niskociśnieniowe
Sorbenty chromatograficzne Sorbenty do HPLC
These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect flow rates and separation performance.
  • Duża powierzchnia poprawia wydajność
  • Wąski rozkład wielkości porów wyostrza wartości szczytowe i poprawia rozdzielczość