Drukuj
Rękawice do suchych pojemników, CSM
Dostawca: PIERCAN
10800Y71/24/10 54800Y9.5E45 16800Y104/10 10800Y8.5E65 10800Y91/26/10 16800Y114/10 16800Y94/10
PIEC10800Y71/24/10EA 15660 PLN
PIEC10800Y71/24/10 PIEC54800Y9.5E45 PIEC16800Y104/10 PIEC10800Y8.5E65 PIEC10800Y91/26/10 PIEC16800Y114/10 PIEC16800Y94/10
Rękawice do suchych pojemników, CSM
Rękawice
Te rękawice wykonane z chlorosulfonowanego polietylenu zapewniają doskonałą odporność na chemikalia, czynniki sterylizujące (nadtlenek wodoru) i procesy sterylizacji (promieniowanie gamma i beta).
  • Wysoka odporność na ozon i promieniowanie UV
  • Doskonała elastyczność i zręczność
  • Doskonała odporność na promieniowanie jonizujące
Idealny do zastosowań w life science (farmaceutycznych/medycznych) i nuklearnych.
Colour: White
0,4 mm thickness: EN 388 (4XX1), EN 374 (AKL), EN 374-2003, EN 421; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388 (4X11), EN 374 (AKL), EN 374-2003, EN 421; Cat. III
Certyfikaty: Grubość 0,4 mm: EN 388:2016 (3XX1X), EN ISO 374-1 Type B (AMP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III
Grubość 0,6 mm: EN 388:2016 (3X11X), EN ISO 374-1 Type B (AMP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III