Drukuj
Mierniki wieloparametrowe, przenośne, seria U-50
Dostawca: HORIBA
3200164509 3200164510 3200323680 3200323681 3200323683 3200323686 3200323687 3200164502 3200156563 3200158178 3200164499 3200164501 3200164503 3200164504 3200164505 3200164506 3200164507 3200164508 3200323688 3200164500
665-0336EA 18000 PLN
665-0336 665-0337 665-0338 665-0339 665-0340 665-0341 665-0342 665-0329 665-0393 665-0325 665-0326 665-0328 665-0330 665-0331 665-0332 665-0333 665-0334 665-0335 665-0343 665-0327
Mierniki wieloparametrowe, przenośne, seria U-50
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Te wodoodporne mierniki pozwalają mierzyć i wyświetlać do 11 parametrów jednocześnie. Dzięki swojej solidnej konstrukcji i wymiennym czujnikom są idealne do użytku na zewnątrz, na przykład podczas badania gruntu lub wód powierzchniowych. Niewielki rozmiar i możliwość zawieszenia na pasku umożliwia obsługę jedną ręką.
  • Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, na ekranie ikony zasilania bateryjnego, GPS, USB
  • Obudowa wstrząsoodporna przeznaczona do pracy w terenie; łatwa do czyszczenia
  • Szybkie podłączenie armatury: Kable można łatwo podłączyć i odłączyć
  • 10000 zestawów danych może być przechowywane i przesyłane do komputera PC przez wyjście USB (kabel USB nie jest załączony do zestawu)
  • Automatyczna kalibracja, funkcja auto-hold, funkcje diagnostyczne
  • Modele z GPS ułatwiają badania mórz, jezior i rzek
U-53: Model ten wyposażony jest w wysokiej precyzji wymienny czujnik mętności z wycieraczką. Czujnik jest zgodny z metodą US EPA 180.1.
U-54: Czujnik zmętnienia tego modelu jest zgodny z normą EN ISO 7027.
Informacje do zamówienia: Miernik jest dostarczany z modułem sondy i z kablem o długości 2, 10 lub 30 m, czujnikiem pH 7112, czujnikiem ORP 7313, elektrodą odniesienia 7210, czujnikiem DO 7543, czujnikiem mętności (7800 dla U-52; 7801 dla U-53; 7802 dla U-54), roztworem mianowanym pH 4 (500 ml), referncyjnym roztworem wewnętrznym pH (50 ml), zestawem roztworów wewnętrznych do czujnika DO, DO membrane space parts set, kluczem do czujnika DO, szczoteczką do czyszczenia, calibration cup, plecakiem, paskiem, 4 bateriami alkalicznymi, smarem silikonowym i instrukcją obsługi. Kabel USB (w tym oprogramowanie) należy zamawiać oddzielnie.
Uwaga: U-54 i U-54G (kabel 2 m) nie mierzy głębokości wody.