Drukuj
Kuwety jednorazowe
Dostawca: SEMADENI
3549 3892 2531
216-1267EA 235 PLN
216-1267 612-0610 SEMA2531
Kuwety jednorazowe
Kuwety Kuwety spektrofotometryczne
Disposable cuvettes for photometric measurements in the visible range (350 to 800 nm).