Drukuj
Pipety do sedymentacji krwi, wg Westergren-Katz
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40380010
HECH40380010EA 86.7 PLN
HECH40380010
Pipety do sedymentacji krwi, wg Westergren-Katz
Pipety Pipety Thoma / pipety sedymentacyjne krwi
Blood sedimentation pipettes for the macro method.
  • Clear glass
  • Fused blue graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
  • Division 0 to 200 mm: 1 mm
Certyfikaty: DIN EN ISO 13079