Drukuj
Bibułki do soczewek, MN 13
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
418101 418102 118000
MANA418101EA 153 PLN
MANA418101 MANA418102 MANA118000
Bibułki do soczewek, MN 13
Chusteczki Chusteczki i ręczniki jednorazowe Lens Papers
Very thin and soft filtration paper for cleaning optical glasses and cuvettes.