Drukuj
Pojemniki laboratoryjne na ciecze
Dostawca: SEMADENI
2100 2102 2099
216-1259EA 1400 PLN
216-1259 SEMA2102 SEMA2099
Pojemniki laboratoryjne na ciecze
Pudełka Pudełka do przechowywania
PP, beige.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistance up to 90 °C
  • Strong-walled
Ideal for use as chemical or water bath.