Drukuj
Szklane butelki o regulowanej gęstości, MBL
Dostawca: SciLabware
BRE000 BRE004 BRE006
BIBBBRE000EA 806 PLN
BIBBBRE000 BIBBBRE004 BIBBBRE006
Szklane butelki o regulowanej gęstości, MBL
Piknometry
Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
  • Adjusted ready for use - with exact volume engraved on the bottle
  • With individual capillary stoppers which are numbered and matched with the bottle
Complies with ISO 3507
Certyfikaty: ISO 3507