Drukuj
Słoiki z pokrywką ślizgową
Dostawca: SEMADENI
1992 1991 3998 1993 1997 2962 3395
216-3160EA 78 PLN
216-3160 SEMA1991 SEMA3998 SEMA1993 SEMA1997 SEMA2962 SEMA3395
Słoiki z pokrywką ślizgową
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
PS, clear
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistance from −10 to 70 °C
Ideal for sampling and storage of solid samples.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904