Drukuj
Kanistry na odpady, z zakrętką
Dostawca: SEMADENI
2012 2823 2824 2013
216-7313EA 331 PLN
216-7313 SEMA2823 SEMA2824 SEMA2013
Kanistry na odpady, z zakrętką
Butelki i butle Kanistry
HDPE, coloured
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • With a hollow handle, filling opening and vent screw
  • Stackable
For collecting chemicals.