Drukuj
Okulary ochronne, uvex astrospec 2.0
Dostawca: UVEX
9164.387 9164.065 9164.275 9164.187 9164.285
111-1667EA 160 PLN
111-1667 111-1641 111-1642 UVEX9164.187 111-2401
Okulary ochronne, uvex astrospec 2.0
Okulary
Okulary ochronne o nowoczesnym wyglądzie składające się z dużej panoramiczej szybki z poliwęglanu i zintegrowanych bocznych ochraniaczy ochraniaczami i zwijanych zauszników.
  • Maksymalny komfort użytkowania dla wszystkich kształtów twarzy dzięki elastycznym zausznikom 2K oraz regulowanemu kątowi pochylenia
  • Bezpieczne i bezuciskowe dopasowanie nawet przy długotrwałym użytkowaniu
  • Wentylacja typu labiryntowego poprawia mikroklimat wokół oczu
  • Panoramiczne szybki wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę oczu
  • Składają się na płasko
Certyfikaty: EN 160, EN 170