Drukuj
Strzykawki jednorazowego użytku, 3-częściowe, ONCE
Dostawca: SEMADENI
1959 1961
612-0320EA 406 PLN
612-0320 SEMA1961
Strzykawki jednorazowego użytku, 3-częściowe, ONCE
Strzykawki i igły Strzykawki medyczne
These syringes have precise pistons. The piston and seal are made of silicone rubber.
  • Gas sterilised and non-pyrogenic
Sealing, sterility and depyrogenation are subject to continuous controls.
Certyfikaty: Conforms with ISO 7886.
Sposób pakowania: Individually wrapped.