Drukuj
VWR® shiroGEL vertical 20, systemy do elektroforezy pionowej
Dostawca: VWR Collection
700-0353EA 10630 PLN
700-0353 700-0354
VWR® shiroGEL vertical 20, systemy do elektroforezy pionowej
Systemy do elektroforezy Systemy do elektroforezy pionowej
ShiroGEL vertical 20 zapewnia elastyczność aplikacji i wyróżnia się łatwością odlewania i ustawiania żelu, wymagając jedynie czterech śrub do zabezpieczenia do czterech żeli 20×20 cm. Ta technologia pionowego zacisku śrubowego rozkłada nacisk równomiernie wzdłuż wysokości żelu, a nie pośrodku, aby wyeliminować wyginanie się płytki i ściskanie żelu, przy jednoczesnym zachowaniu szczelności podczas odlewania. Wbudowana wewnętrzna komora buforowa we wkładce PAGE umożliwia kompletną konfigurację bez włączania górnej komory buforowej. Systemy te idealnie nadają się do elektroforezy kwasów nukleinowych 1D i 2D SDS-PAGE, natywnej, preparatywnej, gradientowej i wysokiej rozdzielczości.
  • Pionowy system żelowy wielkoformatowy
  • Elektroblotting i elektroforeza żelowa możliwa w tym samym uniwersalnym zbiorniku żelowym
  • System szybkiego montażu ułatwiający użytkowanie
  • Kompletny system umożliwia odlewanie żeli i rozprowadzanie żeli jednocześnie zwiększając wydajność
  • Dwufunkcyjna wkładka PAGE eliminuje czasochłonne przenoszenie szklanych płyt między oddzielnymi elementami odlewniczymi i pracującymi w żelu
  • Szklane płytki z przyklejonymi przekładkami zapewniają czyste formowanie zagłębień, prawidłowe wyrównanie w celu uzyskania szczelnego odlewu i eliminują potrzebę ręcznego wyrównywania przekładek
  • Konstrukcja stojaka odlewniczego zapewnia odlewanie bez wycieków, nawet jeśli szklane płyty są niewspółosiowe
Dodatkowe informacje: Każdy system shiroGEL vertical 20 zawiera płytki szklane, 2×24 grzebienie na próbki (o grubości 1 mm), wężownicę chłodzącą i podstawę odlewniczą. System podwójnego odlewania shiroGEL vertical 20 obejmuje również zewnętrzny stojak odlewniczy (bez elektrod). Wkładka do elektroblottingu dostępna oddzielnie.