Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, Check & Go Green PU 5
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2332545/8 2332545/10 2332545/7 2332545/9 2332545/11
112-4657EA 0 PLN
112-4657 112-4654 112-4656 112-4658 112-4655
Rękawice antyprzecięciowe, Check & Go Green PU 5
Rękawice
Te tkane rękawice wykonane z poliamidu/włókien HPPE/elastanu i włókien szklanych (wierzch) są po wewnętrznej stronie dłoni pokryte zielonym PU. Idealne do pracy z ostrymi częściami w zaolejonym lub zatłuszczonym środowisku.
  • Ciasny splot (13G) ogranicza przenikanie brudu, zwiększa precyzję chwytu i sprawia, że rękawice gwarantują doskonałe wsparcie podczas pracy
  • Wentylowany wierzch pozwala skórze oddychać
  • Powłoka z PU po wewnętrznej stronie dłoni i na opuszkach gwarantuje doskonałą odporność na ścieranie i ochronę przed olejami
  • Włókna kompozytowe doskonale chronione przez poliamid zwiększają odporność na przecięcia
  • Znakowanie kolorystyczne na wierzchu dłoni i kolorowa powłoka umożliwiają kierownikowi ds. bezpieczeństwa i pracownikom wzrokową ocenę poziomu ochrony przed przecięciem
Typical application areas include: Automotive and part manufacturing, aviation building and construction, catering, energy or electricity, glass industries, metal and paper industries, logistics and maintenance.
Gauge: 13
Colour: White/green
EN 388 (4543); Cat. II
Certyfikaty: EN 388:2016 (3X43C); kat. II