Drukuj
Bezpieczny pojemnik na odpady (model lejkowy) z tacą ociekową
Dostawca: SEMADENI
4500 4501 4502 4503
SEMA4500EA 2310 PLN
SEMA4500 SEMA4501 SEMA4502 SEMA4503
Bezpieczny pojemnik na odpady (model lejkowy) z tacą ociekową
Pojemniki bezpieczeństwa
Safety disposal canister in a drain tray made of polypropylene (PP) for the disposal of hazardous waste.
  • With a screw-on funnel
  • Inward sieve and level indicator to avoid overfilling
  • Large opening, self closing lid to prevent odour and corrosion in the room