Drukuj
Rurki, silikonowe
Dostawca: SEMADENI
4348 4350 4353 4349
SEMA4348EA 20.1 PLN
SEMA4348 SEMA4350 SEMA4353 SEMA4349
Rurki, silikonowe
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Silicone, translucent.
  • Non toxic
  • Excellent chemical resistance
  • Very flexible
Temperature resistance: −50 to +180 °C
Hardness (Shore durometer A): 60