Drukuj
Szpatułki, jednorazowe
Dostawca: SEMADENI
3342 3340 3341 3339
231-1120EA 213 PLN
231-1120 SEMA3340 SEMA3341 SEMA3339
Szpatułki, jednorazowe
Szpatułki
PS, white. These disposable spatulas are ideal for handling creams, paints or other viscous media.
  • Durable, slightly elastic
  • Available in different sizes and designs