Drukuj
Mikronośniki, Corning
Dostawca: Corning
3781 3772 3779 3786 4620 4621 4622 4623 4624
734-2909EA 1270 PLN
734-2909 734-2907 734-2908 734-2911 734-2913 734-2914 734-2915 734-2916 734-2917
Mikronośniki, Corning
Kulki Mikronośniki
Mikronośniki Corning® są zaprojektowane by uprościć zwiększenie skali bioprodukcji. Są sterylne, gotowe do użycia i dostępne w opakowaniach z zamkniętym systemem, by mogły być użyte bezpośrednio w bioreaktorze. Dodatkowo, ich powierzchnia jest modyfikowana by zwiększyć przyleganie komórek, ilość i żywotność pozyskanych komórek.
  • Polistyren USP klasy VI zapewnia zwartą strukturę
  • Dostępne różne modyfikacje powierzchni
  • Sterylne (SAL 10⁻⁶)
  • Apirogenne
  • Dostępne jako zamknięty system
Mikronośniki Corning® są dostępne w kilku wersjach modyfikacji powierzchni. Corning Synthemax® II substrat tworzy syntetyczną powierzchnię na mikronośnikach, dla ekspansji komórek pnia. Jest zalecane by używać powierzchni Low Concentration w hodowlach MSC i High Concentration w hodowlach iPS/ES. Powierzchnia CellBIND® napełnia powierzchnię mikronośników tlenem, dla lepszego przylegania komórek. Dostępne są również mikronośniki z pozytywnie naładowaną powierzchnią lub pokryte kolagenem.
Bead size: 125 to 212 µm
Density: 1,026 ±0,0004 g/cm³
Surface area: 360 cm²/g