Drukuj
Rurki transportowe z korkiem
Dostawca: SEMADENI
1696 1698 1699
212-3232EA 180 PLN
212-3232 SEMA1698 SEMA1699
Rurki transportowe z korkiem
Probówki Probówki
PS, clear, with white push-in stopper.
  • Flat bottom
  • Good thermal resistance
  • Good chemical resistance
Universal tubes for a wide range of applications.