Drukuj
Jerricans, HDPE, z zakrętką
Dostawca: SEMADENI
2828 2825 2826 2829
SEMA2828EA 244 PLN
SEMA2828 SEMA2825 SEMA2826 SEMA2829
Jerricans, HDPE, z zakrętką
Butelki i butle Kanistry
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature rsistance
  • Stackable
  • UN approved