Drukuj
Centrifuges, compact, EBA 200 / 200 S
Dostawca: Hettich
1802 1800
521-1930EA 12790 PLN
521-1930 521-1928
Centrifuges, compact, EBA 200 / 200 S
Wirówki Wirówki nastołowe
Te kompaktowe wirówki są wyposażone w stały rotor kątowy i są idealne dla małej liczby próbek.
  • Both models are equipped with 8-place angle rotor which holds tubes up to 15 ml
  • Maintenance-free frequency drive
  • Compact size saves space on the benchtop
EBA 200 jest idealny do diagnostyki medycznej w środowiskach klinicznych. Wysoka prędkość EBA 200 S umożliwia skrócenie czasu wirowania, dzięki czemu można uzyskać do analizy osocze o małej liczbie płytek w ciągu zaledwie kilku minut.
Informacje do zamówienia: Obie wirówki są dostarczane z rotorem o stałym kącie dla wszystkich typowych probówek do pobierania krwi. Specjalne adaptery do małych rozmiarów rur są dostępne na życzenie.