Drukuj
Centrifuges, benchtop, EBA 280 / 280 S
Dostawca: Hettich
1102 1101
521-1918EA 20390 PLN
521-1918 521-1916
Centrifuges, benchtop, EBA 280 / 280 S
Wirówki Wirówki nastołowe
EBA 280 i wyższa wydajność EBA 280 S to małe wirówki odpowiednie do użytku w diagnostyce medycznej, analizach środowiskowych i laboratoriach badawczych, na przykład do sedymentacji komórek i drożdży lub do klarowania próbek wody i gleby.
  • System szybkiego przełączania umożliwia przełączanie wirników bez narzędzi i jedną ręką; nie ma potrzeby śrub ani dokręcania
  • System sterowania z pamięcią programu
  • Blokowanie pokrywy i trzymanie; awaryjne odblokowanie pokrywy
  • Podświetlany wyświetlacz LCD, ustawienie czasu i prędkości za pomocą klawiszy strzałek
  • Dekantowanie wirnika umożliwia mycie komórek
Obie wirówki mogą być stosowane z różnymi wirnikami wychylnymi i stałokątnymi.
Informacje do zamówienia: Wirniki i adaptery należy zamawiać osobno.