Drukuj
Wkładki do rękawic, Puri Top Fit
Dostawca: PURITECH
TFG600-S TFG600-M TFG600-L TFG600-XL TFG600-XXL TFG600-XS TFG600XSINDPAC TFG600SINDPACK TFG600MINDPACK TFG600LINDPACK TFG600XLINDPAC TFG6002XLINDPC
112-3427EA 215 PLN
112-3427 112-3426 112-3425 112-3428 112-3430 112-3429 112-4268 112-4190 112-4189 112-4188 112-4191 112-4267
Wkładki do rękawic, Puri Top Fit
Rękawice
Te dzianinowe rękawiczki nylonowe mają cienką powłokę PU na opuszkach palców.
  • Oddychający materiał
  • Optymalny komfort i zręczność
  • Specyficzne dla dłoni dla dobrego dopasowania
  • Można prać w temperaturze 40 ° C
The gloves are ideal for handling small components, dry assembly applications, maintenance, pharmaceutical processing and other light duty applications. Suitable for use in ISO Class 7 and 8 cleanrooms.
Colour: White