Drukuj
VWR® B´Mat, trwałe maty do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR Collection
115-1832EA 0 PLN
115-1832 115-1831 115-1807 115-1833 115-1834 115-1835 115-1836 115-1808 115-1801 115-1802 115-1837 115-1838 115-1839 115-1840 115-1842 115-1841 115-1847 BASABMAT080X120CM BASABMAT100X100CM BASABMAT120X250CM BASABMAT090X250CM BASABMAT090X300CM BASABMAT040X120CM BASABMAT120X135CM BASABMAT120X180CM BASABMAT120X210CM BASABMAT085X140CM BASABMAT080X150CM BASABMAT080X170CM BASABMAT100X230CM BASABMAT130X400CM BASABMAT230X250CM
VWR® B´Mat, trwałe maty do pomieszczeń czystych
Maty podłogowe przeciwzmęczeniowe Trwałe maty podłogowe
Maty stałe są instalowane w celu zapewnienia najwyższego poziomu czystości. Żywotność maty bardzo mocno zależy od natężenia i stopnia czystości ruchu pieszego i kołowego. W celu czyszczenia mat zdecydowanie nie należy używać rozpuszczalników: będą negatywnie wpływać zarówno na funkcję, jak i wygląd maty. Aby uniknąć ryzyka poślizgnięcia się, ważne jest także, aby zarówno maty, jak i podłoga były całkowicie suche.
  • Opatentowany polimer (bakteriostatyczny, ESD, nie parujący)
  • Wyłapuje i zatrzymuje ponad 98% cząstek przenoszonych na butach i poprzez koła
  • Fazowane krawędzie na wszystkich czterech bokach, operatorzy mogą chodzić bez potykania się, a wózki można popychać bez wysiłku
  • Aby przywrócić wydajonść, należy umyć, opłukać i wysuszyć matę
  • Odporność na obciążenie: 84 kg/cm² (kompatybilność z ruchem pieszym, ale również z lekkimi, ręcznymi wózkami)
  • Odporność termiczna: używaj w środowisku od 0 do 50 °C
  • Montowane za pomocą taśmy dwustronnie klejącej, umożliwiającej ich zamocowanie na podłodze, jeśli to konieczne
Kolor: niebieski