Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Amplitude™ VIP-L
Dostawca: CONTEC
AMVL0001 AMVL0002 AMVL0004
CONTAMVL0001EA 3130 PLN
CONTAMVL0001 CONTAMVL0002 CONTAMVL0004
Chusteczki do pomieszczeń czystych, Amplitude™ VIP-L
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Ta chusteczka o standardowej gramaturze i chropowatej powierzchni jest dziana z włókien poliestrowych. Jest idealna do efektywnego czyszczenia.
  • Miękkie teksturowane ściereczki czyszczą powierzchnie bez zarysowań
  • Niezwykle niska emisja zarówno w cząstkach jak i włóknach
  • Dobra sorbencja z rozpuszczalnikami
  • Odporne chemicznie
Chusteczka jest wycinana laserowo, która uszczelnia włókna na krawędziach. Są prane i pakowane w cleanroom klasy ISO 4, aby jeszcze bardziej ograniczyć zanieczyszczenie.