Drukuj
Kolby Erlenmeyera, z przegrodą, z zakrętką membranową
Dostawca: SciLabware
1142/12 1142/08 1142/10 1142/14
214-0358EA 1050 PLN
214-0358 214-0428 214-0429 214-0430
Kolby Erlenmeyera, z przegrodą, z zakrętką membranową
Kolby Kolby Erlenmeyera
PYREX®, szkło borokrzemowe.
  • Cztery jednakowo odległe przegrody zapewniają spójne mieszanie, gdy są używane z kompatybilnymi wytrząsaczami orbitalnymi
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na wysoką temperaturę
  • Kolby można sterylizować w autoklawie z zakręconą zakrętką membranową
Idealny do mikrobiologii tlenowej i hodowli komórkowej. W komplecie niebieska polipropylenowa zakrętka GL45 z przepuszczalną dla gazu membraną PTFE, która umożliwia wymianę gazową, a zawartość pozostaje sterylna.