Drukuj
Butelki, wąska szyjka, ze standardowymi korkami szlifowanymi, BIBBY®
Dostawca: SciLabware
SBA104 SBA100 SBA102 SBA106 SBC100 SBC102 SBC104
201-0782EA 502 PLN
201-0782 201-0780 201-0781 201-0783 201-0785 201-0786 201-0787
Butelki, wąska szyjka, ze standardowymi korkami szlifowanymi, BIBBY®
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło sodowo-wapniowe, bezbarwne lub oranżowe, ze standardowym szlifem i korkiem polietylenowym.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne.
  • Do zastosowań które nie są powiązane z wysokim obciążeniem cieplnym.
  • Stabilne i wytrzymałe
Dostępne w krystalicznie czystym szkle lub o oranżowym zabarwieniu, aby chronić substancje wrażliwe na światło.
Complies with ISO 4796-2
Certyfikaty: Zgodne z ISO 4796-2