Drukuj
Kolby Erlenmeyera z przegrodą, szyjka Delong
Dostawca: SciLabware
1141/08 1141/10 1141/12 1141/14
214-0431EA 4100 PLN
214-0431 214-0432 214-0433 214-0434
Kolby Erlenmeyera z przegrodą, szyjka Delong
Kolby Kolby Erlenmeyera
PYREX®, szkło borokrzemowe.
  • Cztery jednakowo odległe przegrody zapewniają spójne mieszanie, gdy są używane z kompatybilnymi wytrząsaczami orbitalnymi
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, odporność na wysoką temperaturę
  • Kolby dostarczane są bez zamknięć
Idealny do mikrobiologii tlenowej i hodowli komórkowej.