Drukuj
Szafy bezpieczeństwa, typ 90, S-PHOENIX-90
Dostawca: asecos
30313001 30313002 30314001 30314002 30233001 30233002 30118001 30118002 30234001 30234002 30207001 30207002
MSGA30313001EA 15250 PLN
MSGA30313001 MSGA30313002 MSGA30314001 MSGA30314002 MSGA30233001 MSGA30233002 MSGA30118001 MSGA30118002 MSGA30234001 MSGA30234002 MSGA30207001 MSGA30207002
Szafy bezpieczeństwa, typ 90, S-PHOENIX-90
Meble Szafy bezpieczeństwa
Szafy bezpieczeństwa ognioodporne, typ 90 (odporność na ogień do 90 minut).
  • Drzwi składane, pozwalające na oszczędność miejsca
  • Solidna konstrukcja i trwałość - elementy związane z bezpieczeństwem zamontowane na zewnątrz komory do przechowywania w celu zwiększenia ochrony przed korozją; łatwe do czyszczenia
  • Mechanizm blokady otwarcia drzwi (opcjonalnie), wygodne i bezpieczne przechowywanie i usuwanie pojemników
  • Brak możliwości nieuprawnionego użycia - drzwi wyposażone w zamek bębenkowy
  • Łatwa regulacja podłoża - możliwość poziomowania szafy na nierównym podłożu
  • Szybka instalacja - wbudowane przyłącza umożliwiające podłączenie (NW 75) do instalacji wentylacyjnej
Certyfikaty: Zgodne z normą EN 14727 (meble laboratoryjne). Posiadają znak zgodności GS i CE. Zgodne z normą EN 14470-1 - test w piecu (badanie).
Dodatkowe informacje: Szafy dostarczane są bez wyposażenia wewnętrznego. Pakiety wyposażenia wewnętrznego należy zamówić dodatkowo. Szczegóły proszę sprawdzić na stronie pl.vwr.com lub skontaktować z biurem sprzedaży Avantor.