Kapsuły filtracyjne, Sartobind®
Dostawca: Sartorius
96HICP42EUC11A
92IEXQ42D4-OOA
92STPA42DD-11D
92IEXQ42D4-SSA
92IEXS42D4-OOA
92IEXS42D4-SSA
92IEXQ42DD-11D
92HICP42DD-11D
SARP96HICP42EUC11AEA
3520
PLN
SARP96HICP42EUC11A
SARP92IEXQ42D4-OOA
SARP92STPA42DD-11D
SARP92IEXQ42D4-SSA
SARP92IEXS42D4-OOA
SARP92IEXS42D4-SSA
SARP92IEXQ42DD-11D
SARP92HICP42DD-11D
Kapsuły filtracyjne, Sartobind®
Filtry
Kapsuły filtracyjne z membraną
SPECYFIKACJE
Typ | Sartobind® Phenyl Nano | Sartobind® Q SingleSep Mini | Sartobind STIC® PA Pico | Sartobind® Q SingleSep Mini | Sartobind® S SingleSep Mini | Sartobind® S SingleSep Mini | Sartobind® Q Pico | Sartobind® Phenyl Pico |
Environmentally Preferable | ||||||||
Przepływ wody | 15 ml/min | 140 ml/min | 0,8 - 2,4 ml/min | 140 ml/min | 140 ml/min | 140 ml/min | 0,8 - 2,4 ml/min | 0,8 - 2,4 ml/min |
Powierchnia filtracji | 110 | |||||||
Wlot/wylot | Luer female connectors | Hose barb connectors | Luer female connectors | Sanitary 1/2" - 3/4" | Hose barb connectors | Sanitary 1/2" - 3/4" | Luer female connectors | Luer female connectors |
Ø×dł | 33×37 mm | 45×103 mm | 11×31 mm | 45×87 mm | 45×103 mm | 45×87 mm | 11×31 mm | 11×31 mm |
Maks. ciśnienie | 4 bar | 4 bar | 6 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 6 bar | 6 bar |