Drukuj
Mierniki wieloparametrowe, przenośne, 3320
Dostawca: WTW
2FA310 2FA311 2FA312 2EA310 2EA312
665-0319EA 9290 PLN
665-0319 665-0320 665-0321 665-0313 665-0315
Mierniki wieloparametrowe, przenośne, 3320
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Multi 3320: Ten zaawansowany miernik posiada dwa wejścia do równoczesnego pomiaru pH i przewodności lub pH i rozpuszczonego tlenu. Idealnie nadaje się do pomiarów w wodach gruntowych i powierzchniowych, akwakulturach i ściekach.
  • Podświetlany wyświetlacz LCD do wyświetlania dwóch pomiarów jednocześnie
  • Solidna i wodoodporna obudowa (IP 67)
  • Pamięć z funkcją rejestracji danych od 1 s do 60 min
  • Wszystkie wpisy są zgodne z GLP z godziną, datą i wybieralnym numerem identyfikacyjnym
  • Wodoodporny interfejs USB umożliwia szybki i łatwy transfer danych
pH/Cond 3320: Ten przenośny miernik posiada dwa wejścia do jednoczesnego pomiaru przewodności i pH lub ISE lub ORP. Jest idealny do prawie wszystkich zastosowań w chemii procesowej, naukach przyrodniczych, zastosowaniach związanych z żywnością i napojami, a także w przemyśle farmaceutycznym (pomiar pH i przewodności zgodnie z normami farmakopei).
This advanced meter features two inputs for the simultaneous measurement of pH and conductivity, or pH and dissolved oxygen. It is perfect for measurements in ground and surface water, aquacultures and waste water.
Informacje do zamówienia: Pojedyncze przyrządy dostarczane są z instrukcją, CD-ROM, bateriami i kablem USB. Mierniki dostępne są również w zestawach zawierających czujniki i akcesoria.