Drukuj
Płytki HPTLC, nanosilica gel 60, warstwy niemodyfikowane, ze strefą koncentracji, Nano-SILGUR
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
811032 811042 818432 818442
552-0231EA 1190 PLN
552-0231 552-0232 MANA818432 MANA818442
Płytki HPTLC, nanosilica gel 60, warstwy niemodyfikowane, ze strefą koncentracji, Nano-SILGUR
Płytki do TLC
Unmodified HPTLC silica layers with concentrating zone for HPTLC.
  • Nano silica gel (particle size 2 to 10 μm) with kieselguhr zone
  • Rapid sample application
  • Always regular substance spots
Nano-SILGUR layers combine the advantages of HPTLC (sharper separations, shorter developing times, increased detection sensitivity) and of the concentrating zone (regular spots, reliable detection).
Nano silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 2 to 10 μm.
Kieselguhr: Small surface of low activity.