Drukuj
VWR® Standard Line, butelki z szeroką szyjką, PET, okrągłe lub kwadratowe, z zakrętką
Dostawca: LAB3 OWN PRODUCTION
331-0155EA 535 PLN
331-0155 331-0161 331-0165 331-0167
VWR® Standard Line, butelki z szeroką szyjką, PET, okrągłe lub kwadratowe, z zakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
PET, clear.
  • 34 mm neck for all bottles
  • Tamper-evident screw caps
  • Manufactured from food grade PET
For basic sample collecting. Non sterile, lightweight, round or square. All caps are HDPE.
Uwaga: The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.