Roztwór odkażający, DNA/RNA-ExitusPlus™ IF (bez wskaźnika)
Dostawca: PanReac AppliChem
A7409.0100
A7409.0500
A7409.1000RF
A7409.5000
A7409.0100EA
238
PLN
A7409.0100
A7409.0500
A7409.1000RF
A7409.5000
Roztwór odkażający, DNA/RNA-ExitusPlus™ IF (bez wskaźnika)
Środki czystości
Środki odkażające
Decontamination solution for the removal of DNA and RNA from surfaces.
- All components are readily not harmful or toxic for humans
- Doesn't contain aggressive mineral acids or alkaline substances
- No toxic fumes
- Contains low concentration of alcohol