Drukuj
Obuwie zawodowe do kostki, sznurowane, Limes FW40
Dostawca: Portwest
FW40NAR47 FW40NAR46 FW40NAR45 FW40NAR44 FW40NAR42 FW40NAR41 FW40NAR40 FW40NAR43 FW40NAR39
PRTWFW40NAR47EA 318 PLN
PRTWFW40NAR47 PRTWFW40NAR46 PRTWFW40NAR45 PRTWFW40NAR44 PRTWFW40NAR42 PRTWFW40NAR41 PRTWFW40NAR40 PRTWFW40NAR43 PRTWFW40NAR39
Obuwie zawodowe do kostki, sznurowane, Limes FW40
Obuwie i buty
Occupational ankle boot made from blue suede leather and an EVA/rubber sole.
  • Shock-absorbent heel
  • Slip resistant sole
Colour: Blue
Certyfikaty: EN 20345:2007; OB, SRA.