Drukuj
Szafy termostatyczne, seria TC
Dostawca: Lovibond
2438200-V 2438210-V 2438270-V 2438250-V 2438260-V
132-0954EA 12160 PLN
132-0954 132-0955 LOVI2438270-V LOVI2438250-V LOVI2438260-V
Szafy termostatyczne, seria TC
Inkubatory Inkubatory BZT
Seria sterowanych termostatycznie szaf TC służy do ciągłej kontroli temperatury w zakresie od 2 do 40 °C. Dzięki temu idealnie nadają się do szerokiego zakresu różnych zastosowań w laboratoriach przemysłowych i badawczych. W szczególności są idealne do kontrolowanego w temperaturze przechowywania próbek lub oznaczania BZT w analizie ścieków. Urządzenia takie jak mieszadła magnetyczne, które wymagają zasilania, mogą być podłączone do gniazd wbudowanych we wnętrze szafy. Udoskonalona, solidna, izolowana obudowa i wysoce wydajne komponenty zapewniają maksymalną wydajność energetyczną.
  • Zakres temperatury od 2 do 40 ° C, płynnie regulowany w krokach co 0,1 °C
  • Modele ze szklanymi drzwiami: Drzwi ze szkła izolacyjnego w ramie ABS. Oświetlenie sufitowe, oddzielnie przełączane
  • Modele TC 135 S i TC 140 G są odpowiednie do wbudowanych aplikacji
  • Klawiatura bryzgoszczelna, 2 przyciski z dotykowym sprzężeniem zwrotnym
  • Zintegrowane, wydajne chłodzenie i ogrzewanie dla linii TC 7XX: R600a
Dostępne są cztery modele ze standardowymi drzwiami, oznaczonymi przez S, od 135 do 445 litrów pojemności netto, oraz dwa modele ze szklanymi drzwiami, oznaczone literą G, o pojemności netto 140 i 255 litrów.
Certyfikaty: Zintegrowany regulator temperatury spełnia wymagania dyrektywy EMC wydanej jako IEC 61326: "Urządzenia elektryczne do pomiaru, monitorowania i do użytku w laboratoriach".
Uwaga: * Wymiary są podane z blatem roboczym (wymiary bez blatu roboczego: 600×600×819 mm)