Drukuj
VWR®, Butelki do pobierania próbek wody, sterylne
Dostawca: VWR Collection
331-0256EA 1580 PLN
331-0256 331-0275 331-0277 VWRI331-0256.1 VWRI331-0267.1 VWRI331-0268.1 VWRI331-0269.1 VWRI331-0270.1 VWRI331-0271.1 VWRI331-0272.1 VWRI331-0273.1 VWRI331-0274.1 VWRI331-0275.1 VWRI331-0276.1 VWRI331-0277.1
VWR®, Butelki do pobierania próbek wody, sterylne
Butelki i butle Butelki do próbek wody
PET, dziewiczy, spożywczy z zakrętkami z PP.
  • Different coloured caps for easy indentification of test
  • Tamper-evident strip to ensure sampling integrity
  • Full traceability, batch number and individual bottle number on each label
  • Fully recyclable
  • Cap diameter: 32 mm
Lekkie, trwałe butelki. Nakrętki zaprojektowane do ochrony szyi przed zanieczyszczeniem. Wybór dozowanych i rozłączonych butelek. Prostokątne butelki dla lepszego przechowywania przy ograniczonej przestrzeni.
Niebieska nakrętka: Do naturalnej, nie chlorowanej wody bez tiosiarczanu sodu.
Czerwona nakrętka: Do chlorowanej wody dozowanej 20 mg/L tiosiarczanu sodu.
Biała nakrętka: Do chlorowanej wody dozowanej 120 mg/L tiosiarczanu sodu.