Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, Vis-Tex5, A625
Dostawca: Portwest
A625O8RL A625O8RM A625O8RXL A625Y8RL A625Y8RM A625Y8RXL
PRTWA625O8RLEA 446 PLN
PRTWA625O8RL PRTWA625O8RM PRTWA625O8RXL PRTWA625Y8RL PRTWA625Y8RM PRTWA625Y8RXL
Rękawice odporne na przecięcie, Vis-Tex5, A625
Rękawice
Te elastyczne rękawice wykonane z HPPE i włókna szklanego z powłoką PU na dłoni zapewniają odporność na przecięcia i wysoką odporność na ścieranie.
  • Elastyczna podszewka o wysokiej widoczności dla optymalnej ochrony i komfortu
  • Zanurzenie z PU dla wysokiej odporności na ścieranie
Certyfikaty: EN 388:2016 (4443DX), EN 407 (X1XXXX)