Drukuj
Rękawice skórzane, Tergsus A250
Dostawca: Portwest
A250RERXL A250BLUM A250YERL A250BKRXXL
112-5139EA 42.9 PLN
112-5139 112-5137 112-5138 112-5140
Rękawice skórzane, Tergsus A250
Rękawice
Wytrzymałe rękawice ze skóry licowej z bawełnianym tyłem.
  • Zapięcie na rzep przy mankiecie
  • Bawełniany wierzch zapewnia lepszą oddychalność
  • Wzmocnione końcówki palców
Nadaje się do lekkich zastosowań przemysłowych.
Certyfikaty: EN 388 (3142X)