Drukuj
Rękawice nitrylowe cleanroom, Nitrilite® 93-311
Dostawca: Ansell
93-311/6.5-7 93-311/7.5-8 93-311/8.5-9 93-311/9.5-10
112-0455EA 1790 PLN
112-0455 112-0456 112-1165 112-0461
Rękawice nitrylowe cleanroom, Nitrilite® 93-311
Rękawice
Te oburęczne rękawice bezsilikonowe są wytwarzane w kontrolowanym środowisku. Charakteryzują się wyjątkowo niskim poziomem substancji ekstrahowalnych i cząsteczek dla doskonałej ochrony produktu.
  • Niejałowe, pozbawione pudru, teksturowane koniuszki palców
  • Bez protein lateksowych, zapobiegających ryzyku alergii
  • Doskonała odporność na przebicie i chemikalia
  • Optymalne właściwości elektryczne
Przystosowane do użytku w Klasie 100, ISO 5, lub cleanroomach M3.5.
Idealny dla szerokiej gamy sektorów przemysłowych, od elektroniki do lakierni w przemyśle motoryzacyjnym i biotechnologii.
Czystość : <2400 cząstek/cm²
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Kat. III; AQL 2,5
Sposób pakowania: 50 rękawic na torebkę foliową, 2 torebki foliowe na opakowanie zbiorcze, 10 sztuk torebek zbiorczych na karton. 1,000 szt rękawic na karton. Wszystkie opakowania i etykiety są drukowane tuszem odpornym na IPA. Rękawice są podwójnie pakowane dla lepszej kontroli zanieczyszczeń. Pakowane w klasie 100 cleanroom.