Drukuj
Szalki Petriego, standardowe, BÖTTGER
Dostawca: BOETTGER PAUL
04.031.2100 04.041.2100
BOET04.031.2100EA 635 PLN
BOET04.031.2100 BOET04.041.2100
Szalki Petriego, standardowe, BÖTTGER
Szalki do hodowli Szalki Petriego
Made from selected PS, crystal clear.
  • Safe stacking
  • Rigid surfaces
  • Heat-resistant
  • Suitable for automatic filling