Drukuj
Końcówki do pipet, uniwersalne, BÖTTGER
Dostawca: BOETTGER PAUL
03.013.0103 03.023.0101 03.033.0100
BOET03.013.0103EA 89.7 PLN
BOET03.013.0103 BOET03.023.0101 BOET03.033.0100
Końcówki do pipet, uniwersalne, BÖTTGER
Końcówki do pipet
Końcówki te są wykonane z wybranego, hydrofobowego PP.
  • Optymalna jakość powierzchni
  • Precyzyjne i centryczne otwieranie końcówki
  • Optymalne wykorzystanie na pipetach jedno- i wielokanałowych
  • Autoklawowalne w 121 ° C / 2,1 bar
  • Wysoka celność