Drukuj
VWR®, Czasomierz cyfrowy, jednokanałowy
Dostawca: VWR
VWR®
609-0203EA 281 PLN
VWRU62344-585 609-0203
VWR®, Czasomierz cyfrowy, jednokanałowy
Minutniki Minutniki cyfrowe
Timing capacity: 99 minutes, 59 seconds in steps of 1 second (±0,01%).
  • LCD
  • Counts up and down
  • Numbered keys make it simple to set countdown time
  • Alarm
Certyfikaty: Compliance with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001, indicating traceability to NIST.
Dodatkowe informacje: Supplied with clip, stand, magnet, opening for lanyard, battery and certificate of calibration.