Drukuj
Wkładki do rękawic, Showa BO500W
Dostawca: Showa
BO500-S BO500-M BO500-L BO500-XL BO500-XXL
112-5984EA 327 PLN
112-5984 112-5983 112-5982 112-5985 112-5986
Wkładki do rękawic, Showa BO500W
Rękawice
Te bezszwowe rękawice z dzianiny nylonowej z elastycznymi mankietami posiadają powłokę palmową PU. Powłoka chroni dłoń przed olejami i otarciami. Idealny do lekkich prac montażowych, gdzie wymagana jest dobra przyczepność.
  • Lekkie, elastyczne, o niskim połysku
  • Anatomiczny kształt, odporne na odkształcenia
  • Oddychający spód dłoni redukuje pot
  • Minimalne ryzyko alergii, brak podrażnień przez szwy
Odpowiednie branże obejmują rolnictwo, logistykę i budownictwo.
Colour: Black
EN 388 (3131); Cat. II
Certyfikaty: EN 388:2016 (3131X); kat. II